Beskrivelse
- Frostvarer fra− 40° op til kort+ 95 °C
- Ideel udnyttelse af pladsen, kan stables
- Leveres komplet med tryk-ind låg
- Gennemsigtig i farven
- Kan dybfryses
- Glat overflade, ingen sprækker
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 3200 ml |
| Lukketype | Tryk-ind låg |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Polyethylen |
| Form | Firkant |
| Til brug med (applikation) | Til opbevaring, pakning, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af pastaer, granulat, pulvere, jordprøver og frosne varer |
| Inkluderer | Tryk-ind låg |
| Produkttype | Multi-Purpose Box |
| Dimensioner (L x B x H) | 208 x 208 x 94 mm |
| Længde (metrisk) | 208 mm |
| Vis mere |