Få mere at vide
Buerkle™ Firkantede polyethylen æsker til alle formål
Artikelnummer. 10096471 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
3200 ml
Dimensioner (L x B x H):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
10096471 500 ml 103 x 103 x 64 mm Hver
10475582 1000 ml 103 x 103 x 127 mm -
10659012 1000 ml 208 x 103 x 64 mm Hver
10310642 2000 ml 208 x 208 x 64 mm -
10023373 2000 ml 255 x 103 x 94 mm -
10390682 3200 ml 208 x 208 x 94 mm Hver
10770583 1500 ml 208 x 103 x 94 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10096471 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 62500500
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Buerkle™ Polyethylen Square All-Purpose Boxes er til opbevaring, pakning, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af pastaer, granulat, pulvere, jordprøver og frosne varer.
  • Frostvarer fra− 40° op til kort+ 95 °C
  • Ideel udnyttelse af pladsen, kan stables
  • Leveres komplet med tryk-ind låg
  • Gennemsigtig i farven
  • Kan dybfryses
  • Glat overflade, ingen sprækker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Lukketype Tryk-ind låg
Farve Klarhed
Materiale Polyethylen
Form Firkant
Til brug med (applikation) Opbevaring, pakning, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af pastaer, granulat, pulvere, jordprøver og frosne varer (-40 °C op til kortvarigt +95 °C)
Inkluderer Tryk-ind låg
Produkttype Multi-Purpose Box
Dimensioner (L x B x H) 103 x 103 x 64 mm
Længde (metrisk) 103 mm
Bredde (metrisk) 103 mm
Højde (metrisk) 64 mm