Få mere at vide
Kautex™ LDPE skruelukning
Diameter (metrisk):
18 mm
25 mm
28 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
- Made from low density polyethylene
- Translucent
- Available for a wide variety of sizes
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Natural |
| Materiale | LDPE |
| Trådstørrelse (metrisk) | 00 mm |
| Halsfinish | 00 mm |
| Til brug med (udstyr) | 200/250/300 mL Wide Mouth Bottle |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |