Få mere at vide
Kautex™ LDPE skruelukning
Artikelnummer. 10353591
Diameter (metrisk):
18 mm
25 mm
28 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 10353591
Brand: Kautex™ 2000070609
Med LDPE letvægts, hård konstruktion. Kautex™ LDPE skruelukninger fås i en lang række størrelser til Kautex™ smalle og bredhalsede flasker.
  • Fremstillet af polyethylen med lav densitet
  • Gennemskinnelig
  • Fås til en lang række størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Materiale LDPE
Trådstørrelse (metrisk) 00 mm
Halsfinish 00 mm
Til brug med (udstyr) 500/750/1000 ml flaske med bred mund
Diameter (metrisk) 50 mm