Få mere at vide
Kautex™ LDPE skruelåg
Artikelnummer. 17199074
Trådstørrelse (metrisk):
14 mm
28 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 17199074
Brand: Kautex™ 2000090603
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LDPE skruelåg er ideelle til brug af forskellige bred- og smalhalsede flasker.
  • LDPE konstruktion
  • Kompatibel med serie 301, 302, 303 og 310 flasker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Materiale LDPE
Længde (metrisk) 14 mm
Mængde 100 stk. pr pose
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 14 mm
Trådstørrelse (metrisk) 14 mm
Certificeringer/compliance Referenceerklæring om overensstemmelse
Engangs Genanvendelig
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Højde (metrisk) 12.2 mm
Produkttype Skruelåg
Til brug med (udstyr) Ingen
Bredde (engelsk) 0,55 tommer.
Længde (engelsk) 0,55 tommer.
Højde (engelsk) 0,48 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres