Få mere at vide
Kautex™ LDPE skruelåg
Trådstørrelse (metrisk):
14 mm
28 mm
40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- LDPE konstruktion
- Kompatibel med serie 301, 302, 303 og 310 flasker.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Materiale | LDPE |
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Mængde | 100 stk. pr pose |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | 40 mm |
| Certificeringer/compliance | Referenceerklæring om overensstemmelse |
| Engangs | Genanvendelig |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |
| Højde (metrisk) | 16.9 mm |
| Vis mere |