Få mere at vide
Buerkle™ LDPE runde flasker med bred mund
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Robust flaske med bred halsåbning og skruelåg
- Særligt velegnet til tyktflydende medier, pulver, granulat og pasta
- Lækagesikker
- LDPE
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 24 mm |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | Hver |
| Gennemsigtighed | Ja |
| Trådstørrelse (metrisk) | 32 mm |
| Lukningsfarve | Klarhed |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |