Få mere at vide
Buerkle™ LDPE runde flasker med bred mund
Artikelnummer. 10790583 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10790583
Brand: Buerkle™ 03182000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ LDPE runde flasker med bred mund med bred halsåbning og skruelåg til viskøse medier, pulver, granulat og pastaer.
  • Robust flaske med bred halsåbning og skruelåg
  • Særligt velegnet til tyktflydende medier, pulver, granulat og pasta
  • Lækagesikker
  • LDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 50 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Materiale LDPE
Mængde Hver
Gennemsigtighed Ja
Trådstørrelse (metrisk) 65 mm
Lukningsfarve Klarhed
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 252 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Lukningsmateriale LDPE
Diameter (metrisk) 120 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej