Få mere at vide
Buerkle™ LDPE runde flasker med bred mund
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Robust flaske med bred halsåbning og skruelåg
- Særligt velegnet til tyktflydende medier, pulver, granulat og pasta
- Lækagesikker
- LDPE
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 39 mm |
| Til brug med (applikation) | Lysfølsomme væsker |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 1 stk. |
| Gennemsigtighed | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 176 mm |
| Produkttype | Flaske med bred mund |
| Vis mere |