Få mere at vide
Buerkle™ LDPE smalhalset flaske
Artikelnummer. 15485574 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15485574
Brand: Buerkle™ 03021000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ LDPE smalhalset flaske til opbevaring, pakning, laboratorium, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af væsker.
  • Universalflasker til opbevaring, pakning, laboratorium, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af væsker.
  • Med skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21.6 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Materiale LDPE
Mængde 1
Gennemsigtighed Ja
Trådstørrelse (metrisk) 28 mm
Lukningsfarve Klarhed
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 213 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Lukningsmateriale LDPE
Diameter (metrisk) 95 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej