Beskrivelse
- Universalflasker til opbevaring, pakning, laboratorium, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af væsker.
- Med skruelåg
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 9 mm |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Materiale | LDPE |
| Gennemsigtighed | Ja |
| Trådstørrelse (metrisk) | 14 mm |
| Lukningsfarve | Klarhed |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Vis mere |