Få mere at vide
Buerkle™ LDPE smalhalset flaske
Buerkle™ LDPE smalhalset flaske til opbevaring, pakning, laboratorium, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af væsker.
Brand: Buerkle™ 0302-2000
67.24 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "24323" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Universalflasker til opbevaring, pakning, laboratorium, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af væsker.
- Med skruelåg
Tekniske data
2000 mL | |
21.6 mm | |
1 | |
28 mm | |
Ja | |
Rund | |
Flaske med smal mund | |
120 mm | |
Nej |
Klarhed | |
LDPE | |
Ja | |
Klarhed | |
Smal | |
263 mm | |
LDPE | |
Skruelåg |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ LDPE smalhalset flaske > Kapacitet: 2000 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion