Få mere at vide
Buerkle™ LDPE runde beholdere
Artikelnummer. 31188945 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
55 L
60 L
80 L
85 L
110 L
120 L
150 L
160 L
180 L
205 L
210 L
290 L
400 L
850 L
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31188945 85 L
31188857 55 L
31188864 60 L
31188871 80 L
31188909 110 L
31188868 120 L
31188896 150 L
31188930 160 L
31188916 180 L
31188889 205 L
31188887 210 L
31188882 290 L
31188884 400 L
31188923 850 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 31188945 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 34900855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1980.00 DKK
    1826.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 153.59 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Beholder til forskellige anvendelser. Produceret sømløst og stressaflastet med sintringsmetoden. Vægtykkelsen stiger nedad. Dette garanterer det optimale forhold mellem vægtykkelse og fyldelast. Speciallavet, udveksling undtaget.
  • L-LDPE (lineær LDPE), transparent
  • Brudsikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 390 mm
Type Tank
Materiale LLDPE
Kapacitet (metrisk) 85 L
Højde (metrisk) 710 mm