Få mere at vide
Buerkle™ LDPE rund beholder
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
35 mL
25 L
30 L
50 L
145 L
200 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- L-LDPE (lineær LDPE), gennemsigtig
- Brudsikker
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Farve | Klarhed |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 310 mm |
| Materiale | LDPE |
| Tykkelse (metrisk) | 5 mm |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 390 mm |
| Produkttype | Lagerbeholder |
| Lukke liner | LDPE |