Få mere at vide
Buerkle™ LDPE rektangulær beholder
Artikelnummer. 31188974 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 L
56 L
70 L
85 L
90 L
100 L
115 L
118 L
130 L
165 L
190 L
250 L
260 L
285 L
320 L
400 L
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31188974 400 L
31188861 40 L
31188924 56 L
31188935 70 L
31188960 85 L
31188936 90 L
31188914 100 L
31188912 115 L
31188918 118 L
31188956 130 L
31188894 165 L
31188939 190 L
31188913 250 L
31188937 260 L
31188922 285 L
31188946 320 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 31188974 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 34404007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7600.00 DKK
    7075.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 524.17 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
LDPE rektangulær beholder til forskellige anvendelser. Produceret sømløst og stressaflastet med sintringsmetoden LaboPlast™ . Vægtykkelsen stiger nedad. Dette garanterer det optimale forhold mellem vægtykkelse og fyldelast.
  • L-LDPE (lineær LDPE), transparent
  • Brudsikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Type Rektangulær beholder
Materiale LLDPE
Kapacitet (metrisk) 400 L
Længde (metrisk) 860 mm
Bredde (metrisk) 560 mm
Højde (metrisk) 840 mm