Få mere at vide
BRAND™ LDPE Pasteur Pipetter
Artikelnummer. 15443594 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
144 mm
150 mm
152 mm
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
3.5 mL
4 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
1 mm
2.8 mm
3 mm
3.2 mm
3.3 mm
3.4 mm
Dråber/ml:
21 til 28
22 til 26
25 til 27
25 til 30
50 mL
60 til 75
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Volumen (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Dråber/ml unitSize
15443594 144 mm 1 mL 1 mm 50 mL Pakke med 500
10646341 152 mm 2 mL 3.3 mm 22 til 26 Pakke med 500
10562291 152 mm 3.5 mL 3.2 mm 21 til 28 Pakke med 500
10222661 150 mm 1 mL 3.4 mm 25 til 30 Pakke med 500
10100531 152 mm 3 mL 2.8 mm 25 til 27 Pakke med 500
10721963 150 mm 4 mL 3 mm 60 til 75 Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15443594 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 747775
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
LDPE Pasteur Pipetter er ideelle til aliquoter med meget god reproducerbarhed af antallet af dråber pr. milliliter.
  • Engangs
  • Meget god reproducerbarhed af antallet af dråber pr. ml
  • Ideel til alikvoter
  • Kan dybfryses i fyldt tilstand eller ændres til lukket beholder ved at varmeforsegle spidsen
  • Integreret pipetteringspære trykker let ned, minimerer træthed fra hyppig pipettering
  • PE-LD materiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 1 mm
Materiale LDPE
Dråber/ml 50 mL
Mængde 500 pakke
Top stil Pære formet
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 144 mm
Type Pasteur Pipet