Få mere at vide
BRAND™ LDPE Pasteur Pipetter
Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
144 mm
150 mm
152 mm
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
3.5 mL
4 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
1 mm
2.8 mm
3 mm
3.2 mm
3.3 mm
3.4 mm
Dråber/ml:
21 til 28
22 til 26
25 til 27
25 til 30
50 mL
60 til 75
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Fremstillet af LDPE.
- Meget god reproducerbarhed af antallet af dråber pr. milliliter.
- Ideel til alikvoter.
- Pasteurpipetter kan fyldes og dybfryses eller ændres til en lukket beholder ved at varmeforsegle spidsen.
- Den integrerede pipetteringspære trykkes let ned, hvilket minimerer træthed fra hyppig pipettering.
- Modstandsdygtig over for gas- eller gammastrålingssterilisering.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.8 mm |
| Materiale | LDPE |
| Dråber/ml | 25 til 27 |
| Mængde | 500 pakke |
| Top stil | Pære formet |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |
| Længde (metrisk) | 152 mm |
| Type | Pasteur Pipet |
| Engangs | Engangsbrug |