Få mere at vide
Micronova™ LDPE/Nylon Blend Liner til spande
Shop alle Micronova produkter
Dimensioner:
24 x 24 tommer
24 x 30 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
- Bestrålet
- 75% LDPE/25% støbt nylon
- 10 -6 sterilitetssikkerhedsniveau
- Til renrum og kontrollerede miljøer
Certificeringer
ISO 9001:2008
Overholdelse
AAMI Retningslinjer for sterilisering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Blend Liner |
| Materiale | LDPE, Nylon |
| Dimensioner | 24 x 24 tommer |
| Til brug med (applikation) | Renrum og kontrollerede miljøer |