Få mere at vide
Micronova™ LDPE/Nylon Blend Liner til spande
Artikelnummer. 15571745 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner:
24 x 24 tommer
24 x 30 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner Pakningsstørrelse
15571745 24 x 24 tommer Pakke med 24
15581745 24 x 30 tommer Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15571745 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BKL2424IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1715.00 DKK
    1560.31 DKK / Pakke med 24
    Spare 154.69 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Designet til renrum og kontrollerede miljøer
  • Bestrålet
  • 75% LDPE/25% støbt nylon
  • 10 -6 sterilitetssikkerhedsniveau
  • Til renrum og kontrollerede miljøer
Certificeringer
ISO 9001:2008
Overholdelse
AAMI Retningslinjer for sterilisering
Tekniske data
Produkttype Blend Liner
Materiale LDPE, Nylon
Dimensioner 24 x 24 tommer
Til brug med (applikation) Renrum og kontrollerede miljøer