Få mere at vide
BRAND™ LDPE smalhalsflaske til Schilling Buretter
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lavdensitets polyethylen (LDPE) konstruktion
- Resevoirflaske med smal mund
- Med rørbøsning
- Til brug med Schilling buretter
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | LDPE |
| Produkttype | Reservoirflaske |