Få mere at vide
BRAND™ LDPE smalhalsflaske til Schilling Buretter
Flaske med smal mund med rørbøsning. HDPE konstruktion.
Brand: BRAND™ 129060
52.60 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Lavdensitets polyethylen (LDPE) konstruktion
- Resevoirflaske med smal mund
- Med rørbøsning
- Til brug med Schilling buretter
Tekniske data
1000 mL | |
Smal | |
Automatiske buretter Schilling mønster og kompakte automatiske buretter |
LDPE | |
Reservoirflaske |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ LDPE smalhalsflaske til Schilling Buretter > Kapacitet: 1.000 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion