Få mere at vide
Buerkle™ LDPE smalhalset flaske
Artikelnummer. 10010092 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10010092 5000 mL -
11882273 10 mL Hver
15435554 100 mL Hver
15455554 20 mL Hver
11842283 30 mL Hver
11862283 50 mL Hver
15405564 200 mL Hver
15465564 250 mL -
15455574 500 mL Hver
15485574 1000 mL Hver
11822283 2000 mL Hver
11852283 3000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10010092 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03025000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ LDPE smalhalset flaske til opbevaring, pakning, laboratorium, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af væsker.
  • Universalflasker til opbevaring, pakning, laboratorium, udtagning af prøver, prøveudtagning og transport af væsker.
  • Med skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Indvendig hals 31 mm
Materiale LDPE
Mængde 1
Gennemsigtighed Ja
Trådstørrelse (metrisk) 40 mm
Lukningsfarve Klarhed
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Form Rund
Højde (metrisk) 360 mm
Produkttype Flaske med smal mund
Lukningsmateriale LDPE
Diameter (metrisk) 163 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Nej