Få mere at vide
Buerkle™ LDPE, blandings-/doseringsbeholder
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
60 L
100 L
200 L
500 L
Unit Size:
Hver
Description
- Beholdere lukker helt tæt
- Sømløse, tykke sider
- Slagfast og stressfri sintret
- Fremstillet af LDPE
- Med 0,75 tommer indvendig gevind ved beholderbunden
- Velegnet til fødevarer
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 132 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 L |
| Lukkestørrelse | 0,75 tommer |
| Farve | Hvid (gennemsigtig) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 815 mm |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarekontaktapplikationer |
| Højde (metrisk) med lukning | 1140 mm |
| Materiale | LDPE |
| Hals stil | Brede |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Show More |