Få mere at vide
Buerkle™ LDPE, blandings-/doseringsbeholder
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
60 L
100 L
200 L
500 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Beholdere lukker helt tæt
- Sømløse, tykke sider
- Slagfast og stressfri sintret
- Fremstillet af LDPE
- Med 0,75 tommer indvendig gevind ved beholderbunden
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 L |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukningsmateriale | LDPE |
| Lukkestørrelse | 0,75 tommer |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 450 mm |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 150 mm |
| Til brug med (applikation) | Fødevarer |
| Højde (metrisk) | 600 mm |
| Vis mere |