Få mere at vide
Buerkle™ LDPE-låg til runde beholdere
Artikelnummer. 31188968 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
110 L Rund Beholder
120 L Rund Beholder
145 L Rund Container
150 L rund beholder
160 L rund beholder
180 L rund beholder
205 L Rund Container
210 L Rund Container
290 L rund container
400 L rund container
55 L rund beholder
60 L rund beholder
80 L rund beholder
85 L rund beholder
850 L Rund Container
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31188968 55 L rund beholder
31188962 60 L rund beholder
31188880 80 L rund beholder
31188917 85 L rund beholder
31188904 110 L Rund Beholder
31188883 120 L Rund Beholder
31188931 145 L Rund Container
31188875 150 L rund beholder
31188952 160 L rund beholder
31188860 180 L rund beholder
31188859 205 L Rund Container
31188898 210 L Rund Container
31188908 290 L rund container
31188938 400 L rund container
31188902 850 L Rund Container
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 31188968 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 34900551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00 DKK
    734.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 65.45 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
LDPE-låg til runde beholdere er den perfekte løsning til at dække forskellige størrelser af runde beholdere.
  • L-LDPE (lineær LDPE), transparent
  • Brudsikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 12,2''
Type Tanklåg
Til brug med (udstyr) 55 L rund beholder