Description
- Lineær LDPE
- Gennemskinnelig
- Til brug med brudsikre rektangulære beholdere
Specifications
Specifications
| Produkttype | Beholderlåg |
| Materiale | LDPE |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukkestørrelse | 1000 x 320 mm |
| Lukketype | Låg |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | 50 L Beholder |
| Længde (engelsk) | 39.37 in. |
| Længde (metrisk) | 1000 mm |
| Show More |