Få mere at vide
Buerkle™ LDPE-låg til rektangulær beholder
Artikelnummer. 31188976 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Bürkle 100 L Container
Bürkle 118 L Container
Bürkle 130 L Container
Bürkle 150 L Container
Bürkle 155 L Container
Bürkle 165 L Container
Bürkle 190 L Container
Bürkle 23 L Container
Bürkle 250 L Container
Bürkle 260 L Container
Bürkle 285 L Container
Bürkle 320 L Container
Bürkle 40 L Container
Bürkle 45 L Container
Bürkle 56 L Container
Bürkle 70 L Container
Bürkle 85 L Container
Bürkle 90 L Container
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31188976 Bürkle 190 L Container
31188963 Bürkle 23 L Container
31188975 Bürkle 40 L Container
31188953 Bürkle 45 L Container
31188964 Bürkle 56 L Container
31188870 Bürkle 70 L Container
31188899 Bürkle 85 L Container
31188932 Bürkle 90 L Container
31188890 Bürkle 100 L Container
31188947 Bürkle 118 L Container
31188971 Bürkle 130 L Container
31188951 Bürkle 150 L Container
31188929 Bürkle 155 L Container
31188959 Bürkle 165 L Container
31188866 Bürkle 250 L Container
31188874 Bürkle 260 L Container
31188915 Bürkle 285 L Container
31188969 Bürkle 320 L Container
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 31188976 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 34401901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 DKK
    1884.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 155.92 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
LDPE-låget til rektangulære beholdere er egnet til brug med Buerkle™ rektangulære beholdere.
  • L-LDPE (lineær LDPE), transparent
  • Brudsikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Tanklåg
Længde (metrisk) 600 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Til brug med (udstyr) Bürkle 190 L Container