Få mere at vide
Vitlab™ LDPE låg
Artikelnummer. p-8000502
Til brug med (udstyr):
Til 10 L spand
Til 5 L spand
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10007890
Brand: Vitlab™ 96593
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med LDPE for tæt pasform og gennemsigtighed. VITLab™ LDPE låg er til brug med VITlab™ HDPE spande.
  • Tætsluttende
  • Bestil spande separat
Tekniske data
Produkttype Låg
Materiale LDPE
Farve Klarhed
Til brug med (udstyr) Til 10 L spand
Mængde 1 stk.