Få mere at vide
Vitlab™ LDPE låg
Artikelnummer. 10373001
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Til 10 L spand
Til 5 L spand
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10373001 Til 5 L spand Hver
10007890 Til 10 L spand Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10373001 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 96293
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med LDPE for tæt pasform og gennemsigtighed. VITLab™ LDPE låg er til brug med VITlab™ HDPE spande.
  • Tætsluttende
  • Bestil spande separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Låg
Materiale LDPE
Farve Klarhed
Til brug med (udstyr) Til 5 L spand
Mængde 1 stk.