Få mere at vide
Gilac™ Rund spand med rustfrit stålhåndtag
Artikelnummer. 11742525
Kapacitet (metrisk):
13 L
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Artikelnummer. 11742525
Brand: Gilac™ G615128
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rund spand med håndtag i rustfrit stål Madspand og anti-slidskørt for øget produktholdbarhed. Meget holdbar.
  • Madbøtte
  • Meget holdbar
  • Anti-slid nederdel for øget produkt holdbarhed
  • Fremstillet af polyethylen med lav densitet, hvilket gør den meget modstandsdygtig
  • Håndtag i rustfrit stål
  • Forstærket bund
  • Udvendige mål inkluderer håndtag
Tekniske data
Produkttype Industriel spand
Kapacitet (metrisk) 13 L
Gradueringer Ja
Materiale LDPE
Kapacitet (engelsk) 3,4 gal.
Farve Blå
Diameter (engelsk) 12 tommer
Diameter (metrisk) 305 mm
Håndtag Materiale Stål
Højde (engelsk) 12,2 tommer
Højde (metrisk) 310 mm
Længde (engelsk) 13,6''
Længde (metrisk) 345 mm
Temperatur (engelsk) 5 °F til 140 °F
Temperatur (metrisk) -15 °C til +60 °C
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 305 mm