Få mere at vide
Gilac™ Rund spand med rustfrit stålhåndtag
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Kapacitet (metrisk):
13 L
Beskrivelse
- Madbøtte
- Meget holdbar
- Anti-slid nederdel for øget produkt holdbarhed
- Fremstillet af polyethylen med lav densitet, hvilket gør den meget modstandsdygtig
- Håndtag i rustfrit stål
- Udvendige mål inkluderer håndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Industriel spand |
| Gradueringer | Ja |
| Materiale | LDPE |
| Kapacitet (engelsk) | 2,6 gal. |
| Farve | Hvid |
| Dimensioner | 310 x 280 x 280 mm |
| Håndtag Materiale | Stål |
| Højde (engelsk) | 11'' |
| Højde (metrisk) | 280 mm |
| Længde (engelsk) | 12,2'' |
| Vis mere |