Få mere at vide
Kautex™ 500 mL sikkerhedsvaskeflasker Serie 303 LDPE
Artikelnummer. p-8013589
Kemisk etiket:
Acetone
Destilleret vand
Ethanol
Isopropanol
Metanol
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 15708887
Brand: Kautex™ 2000770025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til at give en nøjagtig finkontrolleret væskestrøm. Kautex™ 500 ml sikkerhedsvaskeflasker giver fremragende kemisk resistens til laboratoriesikkerhed.
  • Præget med faresymboler og indholdsstoffer på tysk, engelsk og fransk
  • Skriveplads
  • Slidbestandigt tryk
  • Lukkefarven matcher farven på blækket for nem identifikation af medier
  • Lækagesikker
  • Fuldstændig tømt ved at skyde indføringsrøret, selv når det vendes om.
Velegnet til de deklarerede væsker. Ikke egnet til mad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 39.2 mm
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 10
Mængde 100 Pk.
Lukningsfarve Rød
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 154 mm
Produkttype Vaskeflaske
Kemisk etiket Acetone
Diameter (metrisk) 77 mm
Lukketype Skruelåg med indføringsmundstykke