Få mere at vide
Kautex™ 500 mL sikkerhedsvaskeflasker Serie 303 LDPE
Beskrivelse
- Præget med faresymboler og indholdsstoffer på tysk, engelsk og fransk
- Skriveplads
- Slidbestandigt tryk
- Lukkefarven matcher farven på blækket for nem identifikation af medier
- Lækagesikker
- Fuldstændig tømt ved at skyde indføringsrøret, selv når det vendes om.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 39.2 mm |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Mængde | 100 Pk. |
| Lukningsfarve | Grøn |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 154 mm |
| Kemisk etiket | Ethanol |
| Vis mere |