Få mere at vide
Kautex™ 500 mL sikkerhedsvaskeflasker Serie 303 LDPE
Artikelnummer. 15708887
Skift visning
Kemisk etiket:
Acetone
Destilleret vand
Ethanol
Isopropanol
Metanol
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kemisk etiket Lukningsfarve Pakningsstørrelse
15708887 Acetone Rød Pakke med 10
10667691 Acetone Rød Hver
10248290 Ethanol Grøn Hver
15768877 Ethanol Grøn Pakke med 10
15778877 Isopropanol Gul -
15788877 Metanol Orange Pakke med 10
10146150 Metanol Orange Hver
17898097 Metanol Orange -
15798877 Destilleret vand Blå Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15708887 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000770025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00 DKK
    534.40 DKK / Pakke med 10
    Spare 32.60 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til at give en nøjagtig finkontrolleret væskestrøm. Kautex™ 500 ml sikkerhedsvaskeflasker giver fremragende kemisk resistens til laboratoriesikkerhed.
  • Præget med faresymboler og indholdsstoffer på tysk, engelsk og fransk
  • Skriveplads
  • Slidbestandigt tryk
  • Lukkefarven matcher farven på blækket for nem identifikation af medier
  • Lækagesikker
  • Fuldstændig tømt ved at skyde indføringsrøret, selv når det vendes om.
Velegnet til de deklarerede væsker. Ikke egnet til mad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 39.2 mm
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 10
Mængde 100 Pk.
Lukningsfarve Rød
Mund Brede
Højde (metrisk) 154 mm
Kemisk etiket Acetone
Diameter (metrisk) 77 mm
Lukketype Skruelåg med indføringsmundstykke
Form Rund
Produkttype Vaskeflaske