Få mere at vide
Kautex™ 500 mL sikkerhedsvaskeflasker Serie 303 LDPE
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kemisk etiket:
Acetone
Destilleret vand
Ethanol
Isopropanol
Metanol
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Orange
Rød
missing translation for 'unitSize'
Hver
Pakke med 10
Description
- Præget med faresymboler og indholdsstoffer på tysk, engelsk og fransk
- Skriveplads
- Slidbestandigt tryk
- Lukkefarven matcher farven på blækket for nem identifikation af medier
- Lækagesikker
- Fuldstændig tømt ved at skyde indføringsrøret, selv når det vendes om.
Spécification
Spécification
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 39.2 mm |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Mængde | 100 Pk. |
| Lukningsfarve | Rød |
| Mund | Brede |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 154 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu