Få mere at vide
VITLAB™ LDPE Dropping Pipette
Artikelnummer. 10434482
Skift visning
Volumen (metrisk):
1.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10434482 1.5 mL Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10434482 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 149893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00 DKK
    197.19 DKK / Pakke med 100
    Spare 36.81 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Materiale LDPE
Til brug med (applikation) Prøveudtagning og dekantering af smitsomme eller giftige væsker
Uddannet Ja
Inkluderer Integreret bælg
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Længde (metrisk) 134 mm
Type Dropper pipette