Få mere at vide
BRAND™ LDPE Dropping Pipette
Artikelnummer. 10717801 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1.5 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10717801 1.5 mL Pakke med 100
10604161 5 mL Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10717801 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 125410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00 DKK
    221.31 DKK / Pakke med 100
    Spare 11.69 DKK
    5% Slukket
På lager
Lavdensitets polyethylen (LDPE) konstruktion. Anvendes til prøveudtagning og dekantering af smitsomme eller giftige væsker. Gradueret med bælg.
  • LDPE konstruktion
  • Uddannet
  • Inkluderer bælge
  • Til håndtering af gift- eller infektionsprøver
  • Leveres i pakker af 100 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale LDPE
Til brug med (applikation) Til prøveudtagning og dekantering af smitsomme eller giftige væsker
Uddannet Ja
Mængde 100/Pk.
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Længde (metrisk) 133 mm
Type Dropper pipette