Få mere at vide
Buerkle™ LDPE-dråbeflasker
Artikelnummer. 15485554 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15485554 10 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 15485554 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03060010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenser små mængder væske, dråbe for dråbe eller som en fin stråle. Buerkle™ LDPE-dråbeflasker har en robust konstruktion og praktisk fastgjort hætte.
  • Fremstillet af polyethylen med lav densitet (LDPE) for klarhed, styrke og fleksibilitet
  • Fastgjort hætte på polyethylen-dråbehætten passer til spidsen og eliminerer fejlplacering af hætten
  • Dråbespidsen skal skæres til, før den tages i brug første gang, for præcist at tabe
  • Velegnet til brug med fødevarer
  • Gennemskinnelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 9 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Materiale LDPE
Trådstørrelse (metrisk) 14 mm
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 76 mm
Lukningsmateriale Polyethylen
Diameter (metrisk) 26 mm
Lukketype Captive Cap og Dropper Cap