Få mere at vide
Buerkle™ LDPE-dråbeflasker
Artikelnummer. 11876413 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11876413
Brand: Buerkle™ 03061000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenser små mængder væske, dråbe for dråbe eller som en fin stråle. Buerkle™ LDPE-dråbeflasker har en robust konstruktion og praktisk fastgjort hætte.
  • Fremstillet af polyethylen med lav densitet (LDPE) for klarhed, styrke og fleksibilitet
  • Fastgjort hætte på polyethylen-dråbehætten passer til spidsen og eliminerer fejlplacering af hætten
  • Dråbespidsen skal skæres til, før den tages i brug første gang, for præcist at tabe
  • Velegnet til brug med fødevarer
  • Gennemskinnelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Materiale LDPE
Trådstørrelse (metrisk) 28 mm
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 248 mm
Lukningsmateriale Polyethylen
Diameter (metrisk) 95 mm
Lukketype Captive Cap og Dropper Cap