Beskrivelse
- Fremstillet af polyethylen med lav densitet (LDPE) for klarhed, styrke og fleksibilitet
- Fastgjort hætte på polyethylen-dråbehætten passer til spidsen og eliminerer fejlplacering af hætten
- Dråbespidsen skal skæres til, før den tages i brug første gang, for præcist at tabe
- Velegnet til brug med fødevarer
- Gennemskinnelig
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (engelsk) | 2.95 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 18 mm |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Højde (metrisk) med lukning | 204 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Trådstørrelse (metrisk) | 25 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |