Description
- Fremstillet af polyethylen med lav densitet (LDPE) for klarhed, styrke og fleksibilitet
- Fastgjort hætte på polyethylen-dråbehætten passer til spidsen og eliminerer fejlplacering af hætten
- Dråbespidsen skal skæres til, før den tages i brug første gang, for præcist at tabe
- Velegnet til brug med fødevarer
- Gennemskinnelig
Spécification
Spécification
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (engelsk) | 2.40 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 18 mm |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Højde (metrisk) med lukning | 170 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Trådstørrelse (metrisk) | 25 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?