Få mere at vide
Buerkle™ LDPE-dråbeflasker
Artikelnummer. 11816413 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11816413 20 mL Hver
10267512 30 mL Hver
15306368 50 mL Hver
11846413 100 mL Hver
11856413 250 mL Hver
11866413 500 mL Hver
11876413 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11816413 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03060020
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenser små mængder væske, dråbe for dråbe eller som en fin stråle. Buerkle™ LDPE-dråbeflasker har en robust konstruktion og praktisk fastgjort hætte.
  • Fremstillet af polyethylen med lav densitet (LDPE) for klarhed, styrke og fleksibilitet
  • Fastgjort hætte på polyethylen-dråbehætten passer til spidsen og eliminerer fejlplacering af hætten
  • Dråbespidsen skal skæres til, før den tages i brug første gang, for præcist at tabe
  • Velegnet til brug med fødevarer
  • Gennemskinnelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 9 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Materiale LDPE
Trådstørrelse (metrisk) 14 mm
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 88 mm
Lukningsmateriale Polyethylen
Diameter (metrisk) 32 mm
Lukketype Captive Cap og Dropper Cap