Få mere at vide
Buerkle™ LDPE-dråbeflasker
Artikelnummer. 10267512 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10267512
Brand: Buerkle™ 03060030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dispenser små mængder væske, dråbe for dråbe eller som en fin stråle. Buerkle™ LDPE-dråbeflasker har en robust konstruktion og praktisk fastgjort hætte.
  • Fremstillet af polyethylen med lav densitet (LDPE) for klarhed, styrke og fleksibilitet
  • Fastgjort hætte på polyethylen-dråbehætten passer til spidsen og eliminerer fejlplacering af hætten
  • Dråbespidsen skal skæres til, før den tages i brug første gang, for præcist at tabe
  • Velegnet til brug med fødevarer
  • Gennemskinnelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 9 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Materiale LDPE
Trådstørrelse (metrisk) 14 mm
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 96 mm
Lukningsmateriale Polyethylen
Diameter (metrisk) 35 mm
Lukketype Captive Cap og Dropper Cap