Få mere at vide
Vitlab™ LDPE-dråbeflasker
Artikelnummer. 15263009
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15263009 250 mL Pakke med 12
10192261 50 mL Hver
15223009 50 mL Pakke med 24
10152361 100 mL Hver
15243009 100 mL Pakke med 24
10732361 250 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15263009 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 94987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.00 DKK
    414.52 DKK / Pakke med 12
    Spare 69.48 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Brug disse gennemsigtige Vitlab™ LDPE-dråbeflasker– til at opbevare, gemme og dispensere ved at bruge den ekstra lange, fine droppespids til nøjagtig dispensering.
  • Flasker med smal mund
  • Fremstillet af LDPE
  • Klarhed
  • Med dråbeindsats
  • Skruelåg lavet af LDPE
  • Ekstra lang, fin faldende spids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klarhed
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 12 Pakke
Mængde 12 Pakke
Mund Smal
Højde (metrisk) 183 mm
Diameter (metrisk) 58 mm
Produkttype Droppe flaske