Få mere at vide
Vitlab™ LDPE-dråbeflasker
Beskrivelse
- Flasker med smal mund
- Fremstillet af LDPE
- Klarhed
- Med dråbeindsats
- Skruelåg lavet af LDPE
- Ekstra lang, fin faldende spids
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. pakke | 24 Pakke |
| Mængde | 24 Pakke |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 117 mm |
| Diameter (metrisk) | 37 mm |
| Lukketype | Ledningsføring |
| Produkttype | Droppe flaske |