Få mere at vide
Gilac™ Nestbar rektangulær forstærket beholder
Artikelnummer. 13449888
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
19 l
30 l
45 l
55 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
13449888 55 l
11748501 10 l
11738501 19 l
11768501 30 l
13439888 45 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13449888 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G155821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.20 DKK
    430.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 141.00 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Nestbar rektangulær forstærket beholder - LDPE-fødevarebeholder til opbevaring og transport af råmaterialer under nul og omgivelsestemperatur. Fremragende mekanisk modstand: lavet af polyethylen med lav densitet for større slagfasthed.
  • 400 x 300 rektangulær fødevarebeholder i plast
  • Forstærket beholder
  • Fremragende mekanisk modstand: lavet af polyethylen med lav densitet for øget stødmodstand
  • Enestående holdbarhed selv ved intensiv brug
  • Til opbevaring under nul og omgivelsestemperatur (-15 °C til +60 C) °og transport af råmaterialer
  • Ingen huller eller overlapninger
  • Maskinvaskbar
  • Dæklåg for øget hygiejne, valgfrit ekstra
  • Stabelbar uden låg
  • Kompatibel med alle GILAC 4- og 6-hjulede dukker
  • Designet i samarbejde med sundhedsprofessionelle
Tekniske data
Type Madbeholder
Materiale HDPE
Farve Hvid
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 14,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 55 l
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Til brug med (applikation) Opbevaring af mad
Længde (engelsk) 21,9 tommer.
Længde (metrisk) 555 mm
Bredde (engelsk) 16,9 tommer
Bredde (metrisk) 430 mm
Højde (engelsk) 15 tommer
Højde (metrisk) 380 mm
Vægt (engelsk) 6.6 lb.
Vægt (metrisk) 3 kg
Til brug med (udstyr) Alle GILAC 4- og 6-hjuls dollyer