Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ LDPE Cubitainers™ med LDPE-skumforet lukning
Beskrivelse
Vælg denne lette og pladseffektive løsning til prøveudtagning på fjerntliggende steder, hvor mulighederne for transport af motorkøretøjer er begrænsede. Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers er sammenklappelige og indlejrer, når de er tomme for effektiv opbevaring og transport, eller til effektiv pakning i små rum som rygsække til fjernprøvetagningsekspeditioner. Anbefales til opsamling af vandprøver og andre lavviskositetsvæsker, der skal analyseres for uorganiske sporanalytter. Certificeret til at opfylde eller overgå EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid.
- LDPE-beholder med hvid LDPE-foret polypropylenhætte
- Hætter samlet på beholdere
- Sammenklappelig og indlejrbar, når den er tom, for pladsbesparende opbevaring og transport
- Smalmundet design anbefales til opsamling af vandprøver og andre lavviskose væsker
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
- Certificeret til at opfylde eller overgå EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid
- Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
- Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer
- Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
- Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
Ubehandlet beholder leveres samlet og klar til din egen rengøringsprocedure
Bemærk:
Cubitainer er et registreret varemærke tilhørende Hedwin Corporation.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0,25 gal., 1 L |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Kapacitet (engelsk) | 0,25 gal. |
| Certificeringsparametre | Ingen |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | LDPE Cubitainer |
| Diameter (engelsk) Indre | 1,19 tommer. |
| Diameter (engelsk) | 2,67 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.02 cm |
| Materiale | HDPE |
| Vis mere |