Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ LDPE Cubitainers™ med LDPE-skumforet lukning
Artikelnummer. 15376693
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
4 L
9.5 L
20 L
Niveau:
Certificeret
Ubehandlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Niveau Pakningsstørrelse
15376693 4 L Certificeret Pakke med 12
15301379 1 L Ubehandlet Pakke med 12
15331379 1 L Certificeret Pakke med 12
15174886 4 L Ubehandlet Pakke med 12
15346085 9.5 L Ubehandlet Pakke med 12
15321379 9.5 L Certificeret Pakke med 12
15311379 20 L Certificeret Pakke med 4
15391369 20 L Ubehandlet Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15376693 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3140001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 DKK
    1119.20 DKK / Pakke med 12
    Spare 35.80 DKK
    3% Slukket
View all promotions
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Vælg denne lette, pladseffektive løsning til prøveudtagning på fjerntliggende steder. Tilgængelig certificeret til at opfylde eller overgå EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid.
Vælg denne lette og pladseffektive løsning til prøveudtagning på fjerntliggende steder, hvor mulighederne for transport af motorkøretøjer er begrænsede. Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers er sammenklappelige og indlejrer, når de er tomme for effektiv opbevaring og transport, eller til effektiv pakning i små rum som rygsække til fjernprøvetagningsekspeditioner. Anbefales til opsamling af vandprøver og andre lavviskositetsvæsker, der skal analyseres for uorganiske sporanalytter. Certificeret til at opfylde eller overgå EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid.
  • LDPE-beholder med hvid LDPE-foret polypropylenhætte
  • Hætter samlet på beholdere
  • Sammenklappelig og indlejrbar, når den er tom, for pladsbesparende opbevaring og transport
  • Smalmundet design anbefales til opsamling af vandprøver og andre lavviskose væsker
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
Ubehandlet beholder leveres samlet og klar til din egen rengøringsprocedure
Bemærk:
Cubitainer er et registreret varemærke tilhørende Hedwin Corporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 1 gal., 4 L
Kapacitet (metrisk) 4 L
Certificeringsparametre Metaller og vandkvalitet, Cyanid, Fluor
Farve Neutral
Oversigt LDPE Cubitainer
Diameter (engelsk) Indre 1,19 tommer.
Diameter (engelsk) 4,17 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3.02 cm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 12
Emballage Tilfælde af 12
Udskiftning af lukning 067-3800WBP
Sterilitet Ikke steril
Gennemsigtighed Gennemskinnelig
Certificeret Metaller og vandkvalitet, CN, F
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Bind (engelsk) Brim 128 oz.
Volumen (metrisk) Rand 3785 mL
Højde (metrisk) 106 mm
Højde (engelsk) 4,17 tommer.
Lukke liner Skum/LDPE
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-400 mm
Diameter (metrisk) 106 mm
Kapacitet (engelsk) 1 gal.
Certificeringer/compliance Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system.