Få mere at vide
Thermo Scientific™ I-Chem™ LDPE Cubitainers™ med LDPE-skumforet lukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15301379
Kapacitet (metrisk):
1 L
4 L
9.5 L
20 L
Niveau:
Certificeret
Ubehandlet
Unprocessed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 4
Artikelnummer. 15301379
Brand: Thermo Scientific™ 1141000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg denne lette, pladseffektive løsning til prøveudtagning på fjerntliggende steder. Tilgængelig certificeret til at opfylde eller overgå EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid.
Vælg denne lette og pladseffektive løsning til prøveudtagning på fjerntliggende steder, hvor mulighederne for transport af motorkøretøjer er begrænsede. Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers er sammenklappelige og indlejrer, når de er tomme for effektiv opbevaring og transport, eller til effektiv pakning i små rum som rygsække til fjernprøvetagningsekspeditioner. Anbefales til opsamling af vandprøver og andre lavviskositetsvæsker, der skal analyseres for uorganiske sporanalytter. Certificeret til at opfylde eller overgå EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid.
  • LDPE-beholder med hvid LDPE-foret polypropylenhætte
  • Hætter samlet på beholdere
  • Sammenklappelig og indlejrbar, når den er tom, for pladsbesparende opbevaring og transport
  • Smalmundet design anbefales til opsamling af vandprøver og andre lavviskose væsker
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
Ubehandlet beholder leveres samlet og klar til din egen rengøringsprocedure
Bemærk:
Cubitainer er et registreret varemærke tilhørende Hedwin Corporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 0,25 gal., 1 L
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelsk) 0,25 gal.
Certificeringsparametre Ingen
Farve Neutral
Oversigt LDPE Cubitainer
Diameter (engelsk) Indre 1,19 tommer.
Diameter (engelsk) 2,67 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3.02 cm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 12
Emballage Tilfælde af 12
Udskiftning af lukning 067-3800WBP
Sterilitet Ikke steril
Gennemsigtighed Gennemskinnelig
Certificeret Ingen
Lukningsfarve Hvid
Niveau Ubehandlet
Bind (engelsk) Brim 32 oz.
Volumen (metrisk) Rand 946 mL
Certificeringer/compliance Ingen
Højde (metrisk) 68 mm
Højde (engelsk) 2,67 tommer.
Lukke liner Skum/LDPE
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-400 mm
Diameter (metrisk) 68 mm