Få mere at vide
Buerkle™ LDPE rektangulær beholder
Artikelnummer. 15366583 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
23 l
45 l
48 l
50 l
150 l
155 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15366583 50 l
10106310 23 l
10044343 48 l
10751411 45 l
10618291 150 l
15266430 155 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Afhængig af temperatur og det forventede indhold skal de rektangulære beholdere muligvis forstærkes med en ramme. Spørg os venligst.
Artikelnummer. 15366583 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 34400505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1995.00 DKK
    1796.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 198.25 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Afhængig af temperatur og det forventede indhold skal de rektangulære beholdere muligvis forstærkes med en ramme. Spørg os venligst.
LDPE rektangulær beholder til forskellige applikationer. Produceret problemfrit og afstressende med LaboPlast™ sintringsmetode. Vægtykkelsen øges nedad. Dette garanterer et optimalt forhold mellem vægtykkelse og fyldningsbelastning.
  • L-LDPE (lineær LDPE), gennemsigtig
  • Brudsikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder
Lukning inkluderet Nej
Uddannet No
Materiale LLDPE
Form Rektangulær
Sterilitet Non-sterile
Kapacitet (metrisk) 50 l
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Højde (metrisk) 160 mm
Længde (metrisk) 1000 mm
Bredde (metrisk) 320 mm
Mængde 1 hv.